Learn More
Pyrex™ Wasserummantelte Bechergläser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10514588
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10514588
Marke: Pyrex 1025/28SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich für die Aufbewahrung von Proben bei konstanter Temperatur
  • Mit integrierter Jacke, durch die ein temperaturregelndes Medium zirkulieren kann
  • Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit PTFE-Schraubverbindungsstücken für die einfache und sichere Verbindung von 9 mm-Rohren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Verbindung: PTFE-Schraubgewinde
Innendurchmesser (metrisch) 106 mm
Außendurchmesser (metrisch) 130 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufrechterhaltung von Proben bei konstanter Temperatur
Höhe (metrisch) 280 mm
Innenhöhe (metrisch) 260 mm
Enthält PTFE-Schraubgewindeanschluss, integrierte Jacke
Typ Becher