Learn More
Pyrex™ Tiegeladapter nach Gooch
Click to view available options
Höhe (metrisch):
60mm
68mm
78mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht die Montage von Gooch-Tiegeln an einem Büchner-Filterkolben
- Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zum Filtern und Waschen von Fällungsmittel vor dem Trocknen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gooch-Tiegel |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,07in. |
| Höhe (metrisch) | 78mm |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Produkttyp | Gooch-Adapter |