Learn More
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas
Artikelnummer. 15507720
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 ml
Porosität:
2
3
4
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
20mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
130 mm
130 mm
144 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15507720
Marke: Pyrex 3730/04
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet. Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet.Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
  • Sinterscheibe aus Pyrex™-Borosilikatglas
  • Für Filtration von Lösungen: – Keine Notwendigkeit für Filterpapier, – Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
  • Verfügbar in einer Auswahl von Porositäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Durchmesser (metrisch) Stiel 8mm
Material Pyrex Glas, Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 130 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Filtration von Lösungen
Durchmesser (metrisch) Scheibe 20mm
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Länge (metrisch) Stiel 75mm
Porosität 2
Porengröße 40 bis 100 μm
Produkttyp Filtertrichter