Learn More
Pyrex™ Trichter mit Innenrippen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Innenrippen eignet sich besonders gut zur Erhöhung der Filtrationsrate. Geeignet für Filterpapiere verschiedener Durchmesser.
Marke:  Pyrex 2150/10M
Additional Details : Gewicht : 2.43000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12089012
  • 539.45 CHF / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit inneren ‚Rippen‘ zur Erhöhung der Filtrationsrate
  • Robuste Konstruktion in Pyrex™ Borosilikatglas
  • Stiellänge von 150 mm
Spezifikation
Spezifikation
110 mm
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilicate Glass
(Filterpapier) 150 bis 185 mm
Faltenfiltertrichter
8 mm
235 mm
150 mm