Learn More
PYREX™ PYREX™ Kolben mit Standardschliffstopfen
Maschinengeblasener Körper
Marke: PYREX™ 34505-34
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Maschinengeblasener Körper
- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
- Scharfe, klare Teilstrichlinien
- Kalibriert “auf Volumenaufnahme” innerhalb der Klasse-A-Toleranzen
- Größen von 1 bis 10 ml für die Mikrochemie
- Die Größen 1 und 2 ml sind reagenzglasförmig.
- Die Größen von 3000 bis 6000 ml haben Standard Taper (Standardkegel)-förmige Pennyhead-Stopfen.
- Die Größen von 1 bis 2000 ml haben Corning™ Zylinderkopfstopfen mit flachen Spitzen, um den Stopfen umgekehrt auf den Tisch zu stellen und so die Verschmutzung der Stopfen zu reduzieren