Learn More
Corning™ CoolRack™ XT CFT24, fasst 24 Kryoröhrchen oder FACS-Röhrchen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15552821
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
24 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15552821
Marke: Corning™ 432050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst 24 Kryofläschchen oder FACS-Röhrchen, mit Griffmulden zum Öffnen/Schließen der Fläschchen mit einer Hand.
Corning CoolRack thermo-conductive tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensure +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • SBS-compatible
  • Gripping wells for one-hand vial opening/closing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 24 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen
Typ CFT Tube Modules