Learn More
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 4.
- Mit austauschbarem PTFE-Küken für schmiermittelfreie Verwendung
- Die Doppelskala zeigt die Volumina der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an.
- Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Aufbauten
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Mit hohlem Glasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 10 ml |
| Produkttyp | Druckausgleichschlauch |