Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Artikelnummer. 13063073 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Länge (metrisch):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 13063073
Marke: Corning™ 9944516
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Kulturröhrchen