Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Artikelnummer. 11992288 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Länge (metrisch):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
11992288 28.5 ml 150 mm 250 Stück
13073073 19 ml 125 mm 250 Stück
10212563 19 ml 125 mm 1000 Stück
13023073 4 ml 75 mm 250 Stück
10672234 4 ml 75 mm 1000 Stück
10682424 10 ml 100 mm 1000 Stück
13043073 10 ml 100 mm 250 Stück
10672424 6 ml 75 mm 1000 Stück
13033073 6 ml 75 mm 250 Stück
10692424 11 ml 85 mm 1000 Stück
10692614 36 ml 150 mm 500 Stück
12079257 36 ml 150 mm 250 Stück
10018522 23 ml 150 mm 1000 Stück
13063073 15 ml 100 mm 250 Stück
10008522 15 ml 100 mm 1000 Stück
10735763 28.5 ml 150 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11992288 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9944518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.35 CHF
    90.36 CHF / 250 Stück
    Sparen 5.99 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der
Diese Einweg-Kulturröhrchen sind für Ihren Komfort in einfach zu öffnenden, benutzerfreundlichen Packungen verpackt. Die drei kleinen Größen werden in einem Spender geliefert, die größeren Größen sind lose verpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas, um pH-Wert-Schwankungen und mögliche Verunreinigungen aus Natronkalkglas zu reduzieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 28.5 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoclavable
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp Kulturröhrchen