Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Artikelnummer. 11313845 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Negative Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 11313845
Marke: Corning™ 707710N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (einzeln verpackt) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
  • Steril, mit Stopfen
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
  • Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
  • Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Bestellinformation
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E714
Material Glas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Negative Graduierungen 2 ml
Spitzenform Rund
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 290 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja