Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Artikelnummer. 10526493 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Negative Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 10526493
Marke: Corning™ 70771N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (einzeln verpackt) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
  • Steril, mit Stopfen
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
  • Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
  • Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Bestellinformation
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E714
Material Glas
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Negative Graduierungen 0.2 ml
Spitzenform Rund
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja