Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Trichter mit Mikrofilterscheibe aus Sinterglas
Click to view available options
Porosität:
1
2
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Mit Sinterscheibe mit 15 mm Durchmesser
- Optimal für die Filtration kleiner Materialmengen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
| Material | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration von kleinen Materialmengen |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 15 mm |
| Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
| Länge (metrisch) Stiel | 40 mm |
| Porosität | 1 |
| Produkttyp | Mikrofiltertrichter |