Learn More
Pyrex™ Zylindrische Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
45 ml
Durchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
30 mm
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Zylindrischer Typ, runder Boden
- Einheitliche Glasverteilung in Wänden und Boden für eine verbesserte Festigkeit
- Aus chemisch inertem Pyrex™ Glas hergestellt
- Kann bei RZB-Werten bis zu 3, 000 zentrifugiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 40 |
| Form | Zylindrisch |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Max. RZB | 3000 × g |