Learn More
Corning™ PYREX™ Kulturröhrchen mit Gewindeende und Beschriftungsfläche
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5 ml
11.5 ml
15.5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Für Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
- Borosilikatglas mit rundem Boden
- Weiße Beschriftungsfläche
- Mit Gewinde für Schraubverschlüsse (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Schraubgewinde |
| Kapazität (metrisch) | 19 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
| Markertyp | Weiße Beschriftungsfläche |
| Verpackung | Großpackung |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |