Learn More
Pyrex™ Konischer Glastrichter mit Glasküken
Artikelnummer. 12079897
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Verbindungsnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Beschreibung:
Innendurchmesser des Absperrhahns:2,5 mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12079897
Marke: Pyrex 2190/04M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Konische Glastrichter mit Glasküken werden mit Glasstopfen sowie austauschbaren geschliffenen Glasküken geliefert. Entspricht der Norm ISO 4800 Typ 1.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 1
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit austauschbarem Küken aus geschliffenem Glas
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Pyrex Glas, Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Beschreibung Innendurchmesser des Absperrhahns:2,5 mm
Verbindungsnummer 24/29
Produkttyp Trenntrichter