Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 15797947
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15797947
Marke: Pyrex 3212/12
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Stabiler sechseckiger Glasfuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Typ Messzylinder
Material Glas
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 250 ml
Höhe (metrisch) 367 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Anzahl Stopfen 29/32
Stopfenmaterial Polyethylen