Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Glas für kontaminationsfreie Leistung
- Konische Form mit Rand
- Zentrifugierbar bei RZB-Stärken von bis zu 3, 000
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 40 |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Graduated | Nein |
| Max. RZB | 3000 × g |