Learn More
Pyrex™ Borosilikatglas, Weithals-Rundflaschen für Medien
Artikelnummer. 11373504
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11373504 500 ml 10 Stück
11333504 25 ml 10 Stück
11343504 50 ml 10 Stück
11353504 100 ml 10 Stück
15757927 150 mL 10 Stück
11363504 250 ml 10 Stück
11383504 1000 ml 10 Stück
11393504 2000 ml 10 Stück
15777927 3500 mL 1 Stück
11303514 5000 ml 1 Stück
11313514 10.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11373504 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1517/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.11 CHF
    86.98 CHF / 10 Stück
    Sparen 17.13 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas und entspricht den geltenden Normen. ISO 479. Pyrex™ Die runden Medienflaschen aus Borosilikatglas mit breitem Hals verfügen über abgeschrägte Schultern für ein reibungsloses Ausgießen. Weiße Graduierungen und Markierungspunkte ermöglichen eine einfache Volumenabschätzung.
  • Flaschen werden ohne Schraubverschluss oder Ausgießring geliefert
  • Hängeschultern für gleichmäßiges Ausgießen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Entspricht den ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.4 Zoll
Material Borosilikatglas
Menge 10 Pk.
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 176 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Medienflasche