Learn More
Pyrex™ Uhrglas aus Borosilikatglas
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser. Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
Marke: Pyrex 1060/10D
Additional Details : Gewicht : 0.02068kg
Beschreibung
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser.Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
- Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
- Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher | |
80 mm |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
Uhrglas | |
Poliert |