Learn More
Pyrex™ Hahn aus Borosilikatglas mit Küken
Código de producto. 13451899
Cambiar vista
Click to view available options
Typ:
Absperrhahn mit Einzelbohrung
Doppelbohrungs-Absperrhahn
Stopfenöffnung:
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
6.0 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Typ Stopfenöffnung Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Tamaño de la unidad
13451899 Doppelbohrungs-Absperrhahn 2.5 mm 9 mm 5 Stück
11910955 Absperrhahn mit Einzelbohrung 2.5 mm 10 mm 5 Stück
11392115 Absperrhahn mit Einzelbohrung 1.5 mm 8 mm 5 Stück
12444781 Absperrhahn mit Einzelbohrung 6.0 mm 12 mm 5 Stück
12907316 Absperrhahn mit Einzelbohrung 4 mm 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13451899 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.35 CHF
    286.48 CHF / 5 Stück
    Sparen 56.87 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Pyrex™ Absperrhähne aus Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch An
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit.Absperrhähne aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anw
  • Fässer: Hochpoliert
  • Hähne: selbstschmierend, dadurch kein Hahnfett erforderlich
  • Hähne: komplett austauschbar und mit Gewindehalterung aus Kunststoff
  • Lieferbar mit einfacher oder doppelter Bohrung
Especificaciones
Typ Doppelbohrungs-Absperrhahn
Stopfenöffnung 2.5 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 9 mm
Enthält Küken aus PTFE, Halteeinrichtung mit Kunststoffgewinde
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.