Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas. Pyrex™ Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
Marke:  Pyrex 1515/22D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527690
  • 2220.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
  • Entspricht ISO 4796-1
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Im Lieferumfang sind PBT-Schraubverschlüsse mit einer PTFE-beschichteten Dichtungsscheibe enthalten
  • Autoklavierbar
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20.000 ml
Pyrex Borosilikatglas
Schwarz
Ja
Ja
PTFE
60 mm
Schraubkappe
Ideal für die Lagerung von Reagenzien, analytischen Standards und Kulturmedien usw.
1/PK
ISO 4796-1
Autoklavierbar
502 mm
Phenolharz
288 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:20.000 ml; Abmessungen:288 x 492 mm (Durchm. x H)