Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas Artikelnummer.: 11357854
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11357854
10.000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15,000 mL
20.000 ml
2000 ml
250 mL
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Artikelnummer. 11357854
Marke: Pyrex 1515/18D
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas. Pyrex™ Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
  • Entspricht ISO 4796-1
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Im Lieferumfang sind PBT-Schraubverschlüsse mit einer PTFE-beschichteten Dichtungsscheibe enthalten
  • Autoklavierbar
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10.000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung von Reagenzien, analytischen Standards und Kulturmedien usw.
Material Pyrex Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 1/PK
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität ISO 4796-1
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 395 mm
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 60 mm
Durchmesser (metrisch) 227 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas >