Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15,000 mL
20.000 ml
2000 ml
250 mL
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Beschreibung
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
- Entspricht ISO 4796-1
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
- Im Lieferumfang sind PBT-Schraubverschlüsse mit einer PTFE-beschichteten Dichtungsscheibe enthalten
- Autoklavierbar
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von Reagenzien, analytischen Standards und Kulturmedien etc. |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796-1 |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 175 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur