Learn More
COUV.DESSIC. BOUT DN200 (VE=1)
Artikelnummer. p-8376001
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
Flansch: 170 mm
Flansch: 220 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11975849
Marke: Pyrex 1590/04D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas
Ersatzabdeckung für Nichtvakuum-Exsikkator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ersatzabdeckung
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Trocknen unter atmosphärischem Druck
Zur Verwendung mit (Geräte) Nichtvakuum-Exsikkatoren
Innendurchmesser (metrisch) Flansch: 170 mm