Learn More
Pyrex™ Dickwandige randlose Röhrchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Kapazität (metrisch):
15 ml
18 ml
48 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Pyrex™ Randlose Reagenzgläser mit hoher Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
- Randlose dicke Wände: für hervorragende mechanische Festigkeit
- Robuste Bauweise: Reduziert Bruch, senkt die Kosten für den Austausch und verbessert die Anwendersicherheit
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Kapazität (metrisch) | 18 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |