Learn More
Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 12693042
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12693042 13 mm 100 mm 5 ml 10 Stück
11347814 18 mm 125 mm 10 ml 10 Stück
11357814 22 mm 150 mm 25 ml 10 Stück
11367814 26 mm 200 mm 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12693042 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1628/06M
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich ideal zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten und Lösungen.
  • Weiße Email-Graduierungen zur visuellen Volumenbestimmungen
  • Stopfen aus Polyethylen verhindern Tropfen und Leckagen
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Austauschbarer Stopfen
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlusstyp Stopfen