Learn More
Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 11367814
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) unitSize
11367814 26 mm 200 mm 50 ml -
12693042 13 mm 100 mm 5 ml 10 Stück
11347814 18 mm 125 mm 10 ml 10 Stück
11357814 22 mm 150 mm 25 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11367814 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1628/22M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich ideal zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten und Lösungen.
  • Weiße Email-Graduierungen zur visuellen Volumenbestimmungen
  • Stopfen aus Polyethylen verhindern Tropfen und Leckagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 200 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Austauschbarer Stopfen
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Stopfen