Learn More
Pyrex™ Allzweck-Petrischale aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 ml
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Autoklavierbar und chemisch beständig
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Schalen können autoklaviert oder in Mikrowellenherden verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 228 x 215 x 60 mm |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Länge (metrisch) | 228 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allzweckschale |
| Breite (metrisch) | 215 mm |
| Form | Rechteckig |