Learn More
Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Entspricht DIN 12336
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel
- Flachboden
- Gewölbte Seiten mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 600 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 140 mm |