Learn More
Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Artikelnummer. 12524267
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12524267
Marke: Pyrex 1450/10D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß der Norm DIN 12336. Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind besonders widerstandsfähig gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel. Der flache Boden mit geschwungenen Seiten sowie der Ausguss gewährleisten eine einfache Handhabung und verhindern ein Verschütten.
  • Entspricht DIN 12336
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Flachboden
  • Gewölbte Seiten mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 320 mL
Material Pyrex™ Borosilikatglas
Form Rund
Typ Abdampfschale
Höhe (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) 115 mm