Learn More
Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Artikelnummer. 12053323
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
12053323 15 ml 50 mm 25 mm -
12524267 320 mL 115 mm 65 mm 10 Stück
15137193 320 mL 115 mm 65 mm 1 Stück
11357844 170 mL 95 mm 55 mm 10 Stück
15127193 170 mL 95 mm 55 mm 1 Stück
10528000 45 mL 60 mm 30 mm 10 Stück
12063323 90 mL 80 mm 45 mm 10 Stück
12683042 600 mL 140 mm 80 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12053323 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1450/01D
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß der Norm DIN 12336. Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind besonders widerstandsfähig gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel. Der flache Boden mit geschwungenen Seiten sowie der Ausguss gewährleisten eine einfache Handhabung und verhindern ein Verschütten.
  • Entspricht DIN 12336
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Flachboden
  • Gewölbte Seiten mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Abdampfschale
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm