Learn More
Pyrex™ Konische Bechergläser aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Geeignet für viele verschiedene Medien und Flüssigkeiten.Konische Messbecher aus Pyrex™ Borosilikatglas sind in verschiedensten Laboranwendungen vielseitig einsetzbar
- Konische Form (Phillips-Muster) mit Ausguss
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hervorragende thermische Leistung und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Becher |