Learn More
Pyrex™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Für das Testen auf Wasser und Sediment in Erdölprodukten.Das Zentrifugenröhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas mit konischem Boden entspricht ASTM-Normen.
- Entspricht ASTM D96, D91, D-893 und D-1796
- Entspricht Standardverfahren für das Testen auf Wasser und Sediment in Erdölprodukten
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D96, D91, D-893, D-1796 |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit | Für Wasser und Sediment von Petroleumprodukten |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |