Learn More
Pyrex™ Flaschen aus Borosilikatglas mit Kappe und Ausgießring
Description
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Flaschen, komplett mit Polypropylen-Schraubverschluss und tropffreiem Ausgussring
- Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
- Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10/Pckg. |
| Graduierungen | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 314 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 182 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Medienflasche |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?