Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schlauchanschluss
Artikelnummer. 11307884
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11307884
Marke: Pyrex 1531/08D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern und entnehmen Sie mit dieser robusten Saugflasche viele verschiedene Flüssigkeiten. Pyrex™ Saugflaschen mit Schlauch-Seitenarm können als Abgabe- oder Aufbewahrungsbehälter für zahlreiche Lösungen verwendet werden. Diese Flaschen haben widerstandsfähige Flaschenhalsringe mit hochbelastbarerem Rand.
  • Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
  • Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 23 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 163 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 89 mm