Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schlauchanschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
- Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
- Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 248 mm |
| Produkttyp | Saugflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 138 mm |