Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz und Stopfen
Artikelnummer. 12539965
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12539965
Marke: Pyrex 1569/12DP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geschliffener Hals mit Glasstopfen
  • Entspricht ISO 4796
  • Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
  • Geschliffener Hals
  • Mit Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Enthält Glasstopfen
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 29/32
Höhe (metrisch) 262 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 138 mm