Learn More
PYREX™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf “Volumenabgabe” (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke: PYREX™ 7079-2N
Additional Details : Gewicht : 6.44101kg
Beschreibung
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Farben gemäß ISO-Normen
- Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
Spezifikation
Ja | |
Yes | |
11.41 in. | |
Einzeln verpackt | |
0.06 oz. | |
Glas | |
2 ml |
ASTM E714 | |
0.01 ml | |
0.2 ml | |
Rund | |
Ja | |
Serologische Pipette |