Learn More
Corning™ 3-Loch-Mobilphasen-Ausgabekappe
Artikelnummer. 17203484 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
3-Loch
Artikelnummer. 17203484
Marke: Corning™ 13953H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Verwendung mit Corning PYREX HPLC-Reservoirs, Einzelkavität (separat erhältlich). Siehe Kat. Nr. 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097, or 13-645-098.
  • Die Oberseite der Ausgabekappe hat drei Löcher in einem Abstand von 0,25 Zoll - 28 Zoll-Gewinde mit 0,125 Außendurchmesser PTFE-Schläuche
  • Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem PTFE
  • PET-Schraubverschluss mit GL-45-Gewinde
  • Die Kappe umfasst drei 0,25 Zoll -28-ETFE-Stopfen und einen Viton O-Ring zum Verschließen des Behälters
  • Das integrierte Druckbegrenzungsventil lässt bei 10 psi den Druck aus dem Behälter
Bestellinformation
Entwickelt für die Verwendung mit Corning PYREX HPLC-Reservoirs, Einzelkavität (separat erhältlich). Siehe Kat. Nr. 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097, or 13-645-098.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Typ 3-Loch-Mobilphasen-Ausgabekappe
Enthält Drei 0,25 Zoll -28-ETFE-Stopfen (Ethylentetrafluorethylen) und einen Fluorkohlenstoff-O-Ring zum Verschließen des Behälters
Anzahl pro Karton 1/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung