Learn More
Pyrazol[1,5-a]pyrimidin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469480 1 g 1 Gramm
11459480 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469480 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50318.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-3-Carbonsäure, wird verwendet als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt, Reagenzien. Sie ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, die in Pharmazeutika, in der Landwirtschaft und der Färbemittelindustrie verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25940-35-6
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD01975194
InChI-Schlüssel HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
PubChem CID 1910189
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 97%