Learn More
Pyrazol-[1,5-a]pyrimidin-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15179303 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
15179303 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15179303 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 449920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
CAS 25940-35-6
Schmelzpunkt 275.0°C to 280.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5N3O2
MDL-Nummer MFCD01975194
Menge 1 g
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
InChI-Schlüssel HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
PubChem CID 1910189
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.