Få mere at vide
Pyrazol-3-boronsäurehydrochlorid, 97 %, Acros Organics
Produktkode 11996241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge unitSize
11996241 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11996241 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 445510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Pyrazole-3-boronic acid hydrochloride
CAS 1314216-33-5
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5BN2O2·ClH
Menge 1 g
Synonym 1h-pyrazol-3-yl boronic acid hydrochloride, 2h-pyrazol-3-yl boronic acid hcl, pyrazole-3-boronic acid hydrochloride, 2h-pyrazol-3-yl boronic acid, hcl, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid hydrochloride, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid hydrochloride, pyrazole-3-boronic acid, hydrochloride, c3h5bn2o2.clh, 2h-pyrazol-3-boronic acid hydrochloride, 1h-pyrazol-5-ylboronic acid-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel YUVMFPRVYZDAPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=NN1)(O)O.Cl
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-5-ylboronsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 148.36
PubChem CID 56776699
Formelmasse 148.36
Reinheit (%) 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazole-3-boronic acid hydrochloride
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.