Learn More
Pyrazin, ≥ 99 % (Trockengewicht) Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491738 25 g 25 Gramm
11481738 5 g -
11401748 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13982.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrazine is used in flavoring, fragrance, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrazin wird in Aroma-, Duft- und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 290-37-9
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00006122
InChI-Schlüssel KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC-Name Pyrazin
SMILES C1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine
Schmelzpunkt 50°C to 56°C
Dichte 1.031
Siedepunkt 113°C to 116°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Strong
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.) Wasser < 1.0 %
Brechungsindex 1.5235
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 103905
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7957
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid