missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazin-2-carbonsäure, Mikromol™

Artikelnummer. 17949304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949304 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17949304 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0385.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Pyrazin-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrazine-2-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Menge 100 mg
Formelmasse 124,0273 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.