Learn More
Pyrazin-2-Carbonsäurelchlorid , 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyrazin-2-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Pyrazin-2-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Basen, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrazine-2-carbonyl chloride |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Formelmasse | 142.55 |
| Reinheit (%) | ≥90% |
RUO– Nur für Forschungszwecke