Learn More
Pyrazin-2-carbonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494413 25 g 25 Gramm
11484413 5 g 5 Gramm
11404423 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10974.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
Pyrazine-2-carbonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrazin-2-Carbonitril wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19847-12-2
Summenformel C5H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 105.10
MDL-Nummer MFCD00049361
InChI-Schlüssel PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonitril
SMILES N#CC1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.174
Siedepunkt 90°C to 93°C (15 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 110008
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 105.1
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Liquid