Learn More
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479617
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479617 100 g 100 Gramm
11459617 5 g 5 Gramm
11469617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22108.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-01-0
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00006131
InChI-Schlüssel ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC-Name Pyrazin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 98%