Learn More
Pyraziflumid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324442 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324442 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16607000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyraziflumid
CAS 942515-63-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyraziflumid
Versandbedingung +20°C
Summenformel C18 H10 F5 N3 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-(3',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-;N-[2-(3,4-Difluorophenyl)phenyl]-3-trifluoromethylpyrazine-2-carboxamide, NNF 0721, Pyraziflumid
InChI-Formel InChI=1S/C18H10F5N3O/c19-12-6-5-10(9-13(12)20)11-3-1-2-4-14(11)26-17(27)15-16(18(21,22)23)25-8-7-24-15/h1-9H,(H,26,27)
SMILES Fc1ccc(cc1F)c2ccccc2NC(=O)c3nccnc3C(F)(F)F
IUPAC-Name N-[2-(3,4-Difluorphenyl)phenyl]-3-(trifluormethyl)pyrazin-2-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 379.28
Menge 1 mL
Formelmasse 379.0744 g/mol