Learn More
Pyraflufen (freie Säure) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324669 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324669 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16597100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyraflufen monohydrate (free acid)
CAS 129630-17-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyraflufen monohydrate (free acid)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H9 Cl2 F3 N2 O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic acid, [2-chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]- (9CI), 2-[2-Chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]acetic acid, 2-Chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid, E 1, Pyraflufen
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl2F3N2O4/c1-20-12(24-13(17)18)10(15)11(19-20)5-2-8(23-4-9(21)22)6(14)3-7(5)16/h2-3,13H,4H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cn1nc(c(Cl)c1OC(F)F)c2cc(OCC(=O)O)c(Cl)cc2F
IUPAC-Name 2-[2-Chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorphenoxy]essigsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 385.12
Menge 1 mL
Formelmasse 383.9891 g/mol