Learn More
PyOxim, TRC
Artikelnummer. 30419847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419847 100 mg
30419068 2.5 g
30413126 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999410100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153433-21-7
Summenformel C17H29F6N5O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 527.4
Synonym Pyoxime, (T-4)-[ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-), (T-4)-[ethyl 2-cyano-2-[(hydroxy-kO)imino]acetato]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-)
IUPAC-Name [(1-Cyano-2-Ethoxy-2-Oxoethyliden)Amino]Oxy-Tripyrrolidin-1-Ylphosphanium; Hexafluorphosphat
SMILES CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PyOxim
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1
Formelmasse 527.165